Learn More
Buerkle™ Clear PVC Pressure Tubing
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
9 mm
10 mm
13,2 mm
Conditionnement:
50m
Description
- Increased flexibility
- High chemical, ageing, and abrasion resistance
- Environmentally friendly, cadmium-free
- Foodstuffs quality acc. to the EC Guideline 1935/2004
- Hardness Shore A 70 ± 3
- Operating temperature of −20° to +60°C
- Pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions
- TÜV-approved (German industry standards)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE, Approuvé par le TÜV |
| Diamètre (métrique) interne | 9 mm |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Longueur totale (métrique) | 50 m |
| Épaisseur (métrique) | 3 mm |
| À utiliser avec | Denrées alimentaires |
| À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
| Propriétés de résistance | Résistance à l’abrasion, Résistante aux produits chimiques |
| Afficher plus |