Learn More
BRAND™ Flacon réservoir transparent
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
Capacité : 1000 ml
Description
- En verre sodocalcique
- Taille de col 29/32
- Sans tête doseuse
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | DIN 12 463 |
| Couleur | Transparent |
| Description | NS 29/32 |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Type | Réservoir |
| Hauteur (métrique) | 10,4 cm |
| Comprend | Sans tête doseuse |
| Longueur (métrique) | 20,1 cm |
| Largeur (métrique) | 4,4 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction