Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre sodocalcique transparent avec collet et col ajusté
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
1000 mL
Packungsgröße:
10 pièces
20 pièces
40 pièces
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) interne | 35mm |
| Plage de volumes de remplissage | 37 ml |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| D.I. du col (métrique) | 28mm |
| Nb par paquet | 40/boîte |
| Quantité | 40/boîte |
| Matériau de la vis | Polypropylène |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur