Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre à col large standard transparents avec bouchons en polypropylène blanc
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7144776 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1 920 ml
3 810 ml
3 840 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 16104407
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Verre sodocalcique de type III transparent, idéal pour un stockage général, petit à grand volume
  • Dotés d’une ouverture à col large pour faciliter le transfert de contenu
  • Les applications incluent les industries pharmaceutique, chimique, environnementale et de conditionnement et stockage alimentaire
  • Fabriqués en verre flint transparent
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Capacité (impériale) 4 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 35 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 89 mm
Matériau Verre (type 3)
Quantité 24
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 48-400
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 86 mm
Type de produit Flacon standard à col large
Joint de fermeture Pâte / vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48-400 mm
Diamètre (métrique) 51 mm