Learn More
Fisherbrand™ Cuves en verre à bords droits transparentes sans bouchons
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Description
- Les parois latérales droites permettent l’élimination totale du contenu
- Disponibles dans une variété de tailles allant de 1 à 32 oz.
Spécification
Taille du bouchon | 43-400 mm |
Diamètre (métrique) | 43 mm |
Hauteur (métrique) | 43 mm |
Type de produit | Bocal droit |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 39 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Matériau | Verre |