Learn More
Fisherbrand™ Bocaux droits transparents sans bouchons
Code produit. 11513792 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
960 mL
Taille du bouchon:
89 mm
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Quantité:
12/Cs.
144/boîte
24/Cs.
384/boîte
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
384 pièces
Code produit. 11513792
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Conçus sans épaulements pour une capacité de stockage et une visibilité des contenus optimales. Les bocaux droits transparents Fisherbrand™ sans bouchons sont destinés à un usage polyvalent.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Available in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Spécification
Capacité 1 oz., 30mL
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Clear
Matériau Glass
Quantité 384/boîte
Closure Included No
Bouche Large
Forme Straight-sided, Round
Type de produit Straight Sided Round Bottle
Taille du bouchon 43-400 mm