Learn More
Fisherbrand™ Cuves en polystyrène à bords droits transparentes avec bouchons en polypropylène blanc
Code produit. p-7144780 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
48 pièces
72 pièces
Code produit. 16144457
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception à col large est parfaite pour les grands échantillons de solides et permet l’élimination complète du contenu
  • Comprennent un col large et des côtés droits qui facilitent la récupération du contenu
  • Les cuves en polystyrène transparentes rigides offrent une clarté semblable au verre grâce à une surface lisse antidérapante
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe du col 39 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
À utiliser avec (application) Grands échantillons solides et permet l’élimination complète du contenu
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 44 mm
Matériau PS
Quantité 72
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 43-400
Clarity Transparent
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 41 mm
Type de produit Bocal droit
Joint de fermeture Mousse de polyéthylène
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 43-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon