Learn More
Honeywell™ Ensemble de filtration d’arrivée d’air comprimé Clearflow 3, modèle mural
Code produit 15806435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Applications:
Air respirable / air pour les outils à ventilation assistée
Conditionnement:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Applications Conditionnement
15806435 Air respirable / air pour les outils à ventilation assistée 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15806435 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1763903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1263.62€
    1146.40€ / 1 paires
    Économisez 117.22€
    9% de réduction
Expédition estimée: 28-01-2027
Fournit de l’air respirable de haute qualité à toute une gamme d’appareils respiratoires.
  • Modèle mural avec 2 prises CEJN
  • Fournit de l’air respirable pour jusqu’à 4 utilisateurs utilisant les appareils respiratoires fournis ou pour 2 opérateurs et des outils pneumatiques auxiliaires
  • Utilise un filtre coalescent et un filtre à charbon absorbant pour éliminer les vapeurs d’huile et les odeurs
  • Grande capacité de filtration grâce à un système à haut débit, à la grande efficacité du filtre coalescent et à la grande capacité du filtre à charbon absorbant
  • Facilité d’utilisation et d’entretien grâce à une nouvelle conception compacte monobloc
  • Assure la sécurité de l’utilisateur grâce à un indicateur de pression différentielle précis et fiable
  • Filtre
    - Filtre coalescent : 1000 heures de filtration à 99,97 % jusqu’à 0,01 micron - Filtre à charbon : 1000 heures (ou lorsque des odeurs sont détectées à l’intérieur de l’appareil respiratoire) Les filtres sont conformes à la norme ISO 8573 -1 Air comprimé - Partie 1 : Polluants et classes de pureté, qui spécifie la classe de qualité de l’air comprimé pour la présence de particules, d’eau ou d’huile, quel que soit le mode de production de l’air comprimé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Applications Air respirable / air pour les outils à ventilation assistée
Débit 1600 L/min
À utiliser avec (équipement) Appareils respiratoires /outils à ventilation assistée
Matériau Filtres à corps en aluminium, régulateurs en plastique et en laiton, bol en polycarbonate, joints en nitrile, couvercle en ABS
Pression 8 bar