Learn More
Diversey ClearKlens Cleansinald SC VH9
Code produit. 17803115
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Pour DE-Allemagne, DK-Danemark, FI-Finlande, FR-France
Conditionnement:
1.25L
10L
Code produit. 17803115
Marque: Diversey 101107577
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Désinfectant concentré utilisé pour le nettoyage et la désinfection des murs, sols et surfaces de travail et dans l'industrie des sciences de la vie.
  • Used for the cleaning and disinfection of walls, floors and work surfaces and in the Life Sciences industry
  • This is a double bagged disinfectant, which has been filtered to 0.2um and sterile filled
  • Has a broad spectrum of activity
  • Can be applied as a spray, wiping or wet sweeping without rinse
  • Small items or dismantled equipment may be immersed in a ClearKlens Cleansinald SC solution
  • Broad spectrum of activity
  • Delivered with conformity certificates
Spécification
Type de produit Concentrat désinfectant
Color-coded No
Forme Liquide concentré
pH >12
Scent Unscented
Stérilité Stérile
Aspect Jaune pâle transparent
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Pour DE-Allemagne, DK-Danemark, FI-Finlande, FR-France
Couleur Clear
Densité Relative density (g/cm3; 20°C): 1.04-1.06
Jetable Single-use
Filtré Non-filtered
Inflammable No
Volume (métrique) 50 x 25 mL