Learn More
Diversey™ Lingette d’alcool pour surface ClearKlens IPA Swipe
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 190 mm
Conditionnement:
2400 pièces
Description
- Pour le nettoyage des surfaces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes jetables imprégnées |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Largeur (métrique) | 190 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Dimensions (L x l) | 200 x 190 mm |
| À utiliser avec (application) | Industrie des sciences de la vie |
| Quantité d’emballage | 12 x 200 lingettes |
| Solution de saturation | 70% IPA |
| Stérilité | Non stérile |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X2400 ClearKlens IPA Swipe, Surface Alcohol Wipe I
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol