Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens Multi VH46
Click to view available options
Volume (métrique):
20 L
Conditionnement:
20L
Description
Le ClearKlens Multi est un détergent puissant qui peut être utilisé tel quel ou comme additif en association avec des nettoyants alcalins forts pour éliminer les revêtements, les salissures de film ou les étiquettes difficiles à retirer. Le ClearKlens Multi peut être utilisé pour une application par pulvérisation manuelle.
Propriétés clés
- Convient aux salissures organiques telles que les émulsions, les formulations grasses fortes, les revêtements, les solutions à base de dioxyde de titane et pour l’élimination des étiquettes
- Propriétés de faible moussage et élimine parfaitement les salissures organiques persistantes
- Peut être utilisé comme additif auxiliaire pour les solutions de nettoyage alcalines afin d’améliorer les performances de nettoyage et d’élimination des salissures dans les applications de nettoyage et de trempage
- Excellente capacité de transport de la saleté
- Réduction de l’entraînement du produit grâce à de bonnes propriétés de rinçage
- Économie et performance : peut être utilisé dans diverses applications de nettoyage et de lavage, y compris le NEP
- Renforce l’efficacité des opérations de nettoyage, améliorant la productivité et la qualité
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | > 11 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Système très concentré à base de solvants organiques et de surfactants |
| Dimensions (L x l x H) | 290 x 240 x 395 mm |
| Volume (métrique) | 20 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ClearKlens Multi VH46 20L Surfactant
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 2-aminoethanol, potassium hydroxide