Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens NTC
Click to view available options
pH:
> 12
Conditionnement:
20L
Description
- Très efficace lors d’un nettoyage de récupération en une seule étape dans de l’eau dure avec la présence de très hauts niveaux de résidus de produits
- Élimine une vaste gamme de résidus de produits organiques et inorganiques
- Résistant à l’eau dure
- Liquide démoussé
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | > 12 |
| Stérilité | Non stériles |
| Type de conteneur | Canister |
| Filtré | À filtre |
| Volume (métrique) | 20 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Clearklens NTC VH18
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide