Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens Plus
BIOPHARMA
Code produit. p-6830039
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
20 L
Conditionnement:
10L
20L
Code produit. 15330318
Marque: Diversey™ 7513376
Nettoie dans des applications générales dans diverses industries, y compris dans les domaines pharmaceutique et cosmétique.Le détergent Diversey ClearKlens Plus est un détergent liquide concentré, neutre et à formation de mousse élevée.
  • Détergent liquide concentré, neutre et à formation de mousse élevée
  • Conçu pour les applications d’usage général
  • Rincer après utilisation pour éliminer les solutions des surfaces de contact avec le produit
Spécification
Forme Liquide
pH ∼6
Stérilité Non stériles
Concentration 0,1 à 1%
Type de conteneur Canister
Filtré Non filtré
Volume (métrique) 20 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • ClearKlens Plus VH5
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide