Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens Release VH45
Click to view available options
Volume (métrique):
20 L
Conditionnement:
20L
Description
Le ClearKlens Release peut également être utilisé comme détartrant pour le nettoyage en place (NEP) de surfaces traitées au froid et à la chaleur.
Propriétés clés
- Le ClearKlens Release est très efficace pour éliminer le revêtement de comprimés dans l’industrie pharmaceutique.
- Le ClearKlens Release répond aux exigences du client/de l’application de faible phosphore (20 g/kg P minimum), ce qui améliore les performances de nettoyage.
- Le ClearKlens Release est peu moussant au-dessus de 40°C et convient pour une utilisation dans les tunnels de lavage dans des conditions de haute pression et de turbulence.
- Le ClearKlens Release peut être utilisé comme détartrant à faible teneur en mousse y compris dans les applications de (nettoyage en place) NEP des centres de recherche.
- Le ClearKlens Release est un liquide conducteur et convient au dosage et au contrôle automatiques.
Avantages
- Les propriétés de faible moussage au-dessus de 40°C dans des applications de tunnel de lavage dans des conditions de haute pression et de turbulence permettent un rinçage facile et des performances de nettoyage améliorées.
- Faible niveau de P.
- Convient pour le dosage et le contrôle automatiques par conductivité, assurant une livraison uniforme du produit.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 2,2 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Détartrant détergent acide |
| Description | 1 % de solution à 20°C |
| Volume (métrique) | 20 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ClearKlens Release VH45
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Citric acid, phosphoric acid, methanesulphonic acid