Learn More
Diversey™ Détergent ClearKlens Solve VH21
Click to view available options
Volume (métrique):
20 L
Conditionnement:
20L
Description
- Mélange équilibré de surfactants anioniques et non ioniques en une solution alcaline
- Élimine les huiles, les graisses et les graisses d’origine végétale et animale ainsi que les autres résidus de produits présents dans les industries pharmaceutique et cosmétique
- Le ClearKlens Solve est destiné au nettoyage manuel des équipements de traitement, des sols et des murs et des applications de mousse
- Détergent alcalin hautement efficace pour les tâches de nettoyage difficiles
- Peut être utilisé sur l’Al avec précaution selon les instructions
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | < 11 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Détergent à mousse alcalin |
| Dimensions (L x l x H) | 290 x 240 x 395 mm |
| Volume (métrique) | 20 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ClearKlens Solve VH21
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: sodium alkylbenzenesulphonate, sodium cumenesulphonate, tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, s