Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens Tego 2000
BIOPHARMA
Code produit. p-6830021
Click to view available options
Volume (métrique):
900 ml
5 L
Stérilité:
Stérile
Modèle:
RTU-VH25S
SS VH25S
Quantité:
4/Carton
6 x 900 ml
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Code produit. 15181957
Marque: Diversey™ 7516051
Nettoie et désinfecte dans des environnements stériles.Le désinfectant Diversey ClearKlens Tego 2000 est un désinfectant amphotère actif avec un large spectre d’activité.Ce désinfectant microbiocide peut être appliqué à l’aide d’une serpillère ou d’un chiffon.
  • Désinfectant de surface dur basé sur des amphotères
  • Fourni avec des certificats d’analyse, de stérilité et d’irradiation, le cas échéant
Spécification
pH ∼7
Stérilité Stérile
Filtré À filtre
Modèle RTU-VH25S
Quantité 4/Carton
Volume (métrique) 5 L