Learn More
Clebopride malate, MedChemExpress
Code produit. 16464617
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16464617
Marque: Medchem Express HYB1613A
MedChemExpress Clebopride malate is a dopamine antagonist drug with antiemetic and prokinetic properties used to treat functional gastrointestinal disorders.
Clebopride malate is a dopamine antagonist drug with antiemetic and prokinetic properties used to treat functional gastrointestinal disorders.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clebopride malate
CAS 57645-91-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H30ClN3O7
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 60 mg/mL (118.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (16.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(O)CC(O)=O.O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OC
Poids moléculaire (g/mol) 507.96
Poids de la formule 507.96
Pourcentage de pureté 99.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.