Learn More
Thermo Scientific™ Agar CLED
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Format:
Monoplaque de 90 mm
Type de milieu:
Agar CLED
Origine de la fabrication:
Allemagne
Conditionnement:
10 pièces
Description
Détectez les pathogènes courants des voies urinaires à l’aide de la gélose CLED Thermo Scientific™, un milieu traditionnel qui offre une bonne différenciation coloniale, des caractéristiques diagnostiques claires et empêche l’essorage de Proteus spp. en raison de la carence en électrolytes dans la formulation.
Isolez, dénombrez et identifiez de façon présomptive tous les micro-organismes liés à l’UTI grâce à ce milieu bactériologique urinaire traditionnel qui fournit un diagnostic non inhibiteur précieux pour la culture des plaques.
Ce produit n’est peut-être pas disponible dans tous les pays. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre représentant local.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Ce produit n’est peut-être pas disponible dans tous les pays. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre représentant local.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert pâle, transparent |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de milieu | Agar CLED |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ±5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |