Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fumarate de clémastine
Product Code. 16574314 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16574314
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14976-57-9
Formule moléculaire C25H30ClNO5
Poids moléculaire (g/mol) 459.97
Clé InChI PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
Nom IUPAC Acide (2E)-but-2-ènedioïque ; (2R)-2-{2-[(1R)-1-(4-chlorophényl)-1-phényléthoxy]éthyl}-1-méthylpyrrolidine
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Clemastine fumarate
Point de fusion 158.0°C to 162.0°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 459.97