Learn More
Clemastine fumarate, MedChemExpress
Code produit. 16471406
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16471406
Marque: Medchem Express HYB0298A
MedChemExpress Clemastine (HS-592) fumarate is a selective histamine H1 receptor antagonist. Clemastine fumarate is an antihistamine mainly used for relieving symptoms of allergic reactions primarily by competing with histamine to bind H1 receptors. Anti-inflammatory effects.
Clemastine (HS-592) fumarate is a selective histamine H1 receptor antagonist. Clemastine fumarate is an antihistamine mainly used for relieving symptoms of allergic reactions primarily by competing with histamine to bind H1 receptors. Anti-inflammatory effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clemastine fumarate
CAS 14976-57-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H30ClNO5
Quantité 200 mg
Synonyme HS-592 fumarateMeclastine fumarate
Informations sur la solubilité DMSO : 14.29 mg/mL (31.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@@H](CCO[C@](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(Cl)C=C3)C)CCC1.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 459.96
Poids de la formule 459.96
Pourcentage de pureté 99.41%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.