Learn More
Chlorhydrate de clémizole, LoGiCal
Code produit 30461150
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461150 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461150 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1965.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clemizole Hydrochloride
CAS 1163-36-6
Noms d’analytes ou de composants Clemizole Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H20 Cl N3 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1H-Benzimidazole, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Benzimidazole, 1-(p-chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-, monohydrochloride (8CI), 1-(4-Chlorobenzyl)-2-(pyrrolidinylmethyl)-1,3-benzimidazole hydrochloride, 1-p-Chlorobenzyl-2-(1-pyrrolidinylmethyl)benzimidazole hydrochloride, 1-p-Chlorobenzyl-2-pyrrolidylmethyl benzimidazole hydrochloride, AL 20, Allercur, Clemizole hydrochloride, Histacuran, Klemidox, Reactrol, Clemizole Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C19H20ClN3.ClH/c20-16-9-7-15(8-10-16)13-23-18-6-2-1-5-17(18)21-19(23)14-22-11-3-4-12-22;/h1-2,5-10H,3-4,11-14H2;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Clc1ccc(Cn2c(CN3CCCC3)nc4ccccc24)cc1
Nom IUPAC 1-[(4-chlorophényl)méthyl]-2-(pyrrolidin-1-ylméthyl)benzimidazole;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 362.3
Quantité 10 mg
Poids de la formule 361.1113 g/mol