Learn More
Chlorhydrate de clenbutérol 1,0 mg/ml dans du diméthylsulfoxyde (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30463365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463365 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463365 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP1299.0029
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clenbuterol hydrochloride
CAS 21898-19-1
Noms d’analytes ou de composants Clenbuterol hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-alpha-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-alpha-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Type de solution Single Solution
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nom IUPAC 1-(4-amino-3,5-dichlorophényl)-2-(tert-butylamino)éthanol;chlorhydrate
Solvent or Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 313.65
Quantité 1 mL
Poids de la formule 312.0563 g/mol