Learn More
Clenbutérol-hydroxyméthyle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322671
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30322671 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322671 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA11668565AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clenbuterol-hydroxymethyl
CAS 38339-18-3
Noms d’analytes ou de composants Clenbuterol-hydroxymethyl
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H18 Cl2 N2 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O2/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Nom IUPAC 2-[[2-(4-amino-3,5-dichlorophényl)-2-hydroxyéthyl]amino]-2-méthylpropan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 293.19
Quantité 1 mL
Poids de la formule 292.0745 g/mol