Learn More
chlorhydrate de clencyclohexérol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310220
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30310220 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310220 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC11668575
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clencyclohexerol hydrochloride
CAS 1435934-75-0
Noms d’analytes ou de composants Clencyclohexerol hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H20 Cl2 N2 O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9;/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2;1H
Type de solution Neat
SMILES Cl.Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2
Nom IUPAC 4-[[2-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-hidroxietil]amino]ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 355.69
Quantité 10 mg
Poids de la formule 354.0669 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.