Learn More
chlorhydrate de clencyclohexérol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clencyclohexerol hydrochloride |
| CAS | 1435934-75-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Clencyclohexerol hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H20 Cl2 N2 O2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(4-hydroxycyclohexyl)amino]methyl]benzenemethanol hydrochloride (1:1) |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H20Cl2N2O2.ClH/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9;/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2;1H |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | Cl.Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(O)CNC2CCC(O)CC2 |
| Afficher plus |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?