Learn More
Clevudine, Thermo Scientific™
Code produit 17525575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17525575 250 mg 250mg
17515575 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17525575 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469122500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 163252-36-6
Formule moléculaire C10H13FN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 260.22
Numéro MDL MFCD00935785
Clé InChI GBBJCSTXCAQSSJ-XQXXSGGOSA-N
Nom IUPAC 1-[(2S,3R,4S,5S)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-méthyl-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CN([C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2F)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Clevudine
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune clair