Learn More
Molecular Probes™ Kit de dosage par cytométrie en flux Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488
Click to view available options
Quantité:
100 analyses
50 dosages
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le kit de test pour cytométrie en flux Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 constitue un test plus simple et plus fiable pour analyser la réplication de l’ADN dans les cellules en prolifération par rapport aux méthodes au BrdU traditionnelles. L’ADN nouvellement synthétisé est analysé avec le laser du cytomètre en flux à 488 nm.
Précis—Des résultats supérieurs par rapport aux tests au BrdU
Rapide—des résultats en seulement 90 minutes
Économique—Plus de tests par kit
Consultez notre guide de sélection de tous les tests Click-iT™ EdU et Click-iT™ Plus EdU pour la cytométrie en flux.
Une méthode avancée qui offre de meilleurs résultats que le BrdU
La méthode la plus précise d’analyse de prolifération est la mesure directe de la synthèse de l’ADN. À l’origine, ceci était effectué en incorporant des nucléosides radioactifs, c’est-à-dire la 3H-thymidine. Cette méthode a été remplacée par la détection à base d’anticorps de l’analogue de nucléoside, bromodésoxyuridine (BrdU). Les kits de test pour cytométrie en flux Click-iT™ EdU Flow constituent une alternative innovante au test au BrdU. L’EdU (5-éthynyl-2´-désoxyuridine) est un analogue de la thymidine, incorporé à l’ADN lors de la synthèse active de l’ADN. La détection se base sur la chimie clic ; une réaction covalente entre un azide et un alcyne, catalysée par le cuivre. Dans cette application, l’alcyne se trouve dans la fraction éthynyle de l’EdU, alors que l’azoture est couplé au colorant Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 647 ou Pacific BlueTM. Les méthodes traditionnelles de cytométrie en flux sont utilisées pour déterminer le pourcentage de cellules en phase S dans la population (Fig. 1).
Conditions douces lui permettant d’être utilisé avec des anticorps et des colorants de cycle cellulaire
Les avantages du marquage à l’EdU Click-iT™ deviennent rapidement évidents lors de la réalisation du test (Fig. 2). La petite taille du colorant constitué d’azoture permet de détecter efficacement l’EdU incorporé dans des conditions douces, tandis que la fixation standard à base d’aldéhyde et la perméabilisation du détergent suffisent pour que le réactif de détection Click-iT™ puisse accéder à l’ADN. Par comparaison, les tests au BrdU exigent de dénaturer l’ADN (à l’aide de HCl, de chaleur ou de digestion avec la DNase) pour exposer le BrdU afin qu’il puisse être détecté avec un anticorps anti-BrdU. Le traitement des échantillons en vue d’un test au BrdU peut entraîner l’altération de signal de la distribution du cycle cellulaire, ainsi que la destruction des sites de reconnaissance d’antigènes lorsque la méthode HCl est utilisée. Le kit de prolifération cellulaire EdU facile d’utilisation, lui, est compatible avec les colorants du cycle cellulaire. Ce kit de test à l’EdU peut également être multiplexé avec des anticorps contre des marqueurs intracellulaires et de surface.
Protocole rapide et simple
Le protocole Click-iT™ EdU se base sur la fixation de l’aldéhyde et les étapes de perméabilisation du détergent pour le marquage immunohistochimique des anticorps, mais l’EdU est compatible avec d’autres agents de
fixation/perméabilisation, dont la saponine et le méthanol. Vous serez prêt à analyser vos données de prolifération cellulaire après seulement cinq étapes :
Traitez les cellules avec de l’EdUM
Fixez et perméabilisez les cellules
Détectez, en 30 minutes, les cellules en phase S avec le cocktail de détection Click-iT™
Lavez une fois
Analysez
Obtenez des résultats précis et économiques
Grâce à l’augmentation du nombre de tests par kit, le kit de test pour cytométrie en flux Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 se veut plus économique que les tests au BrdU traditionnels et, donc, idéal pour les expériences de grande envergure.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Consultez notre guide de sélection de tous les tests Click-iT™ EdU et Click-iT™ Plus EdU pour la cytométrie en flux.
Une méthode avancée qui offre de meilleurs résultats que le BrdU
La méthode la plus précise d’analyse de prolifération est la mesure directe de la synthèse de l’ADN. À l’origine, ceci était effectué en incorporant des nucléosides radioactifs, c’est-à-dire la 3H-thymidine. Cette méthode a été remplacée par la détection à base d’anticorps de l’analogue de nucléoside, bromodésoxyuridine (BrdU). Les kits de test pour cytométrie en flux Click-iT™ EdU Flow constituent une alternative innovante au test au BrdU. L’EdU (5-éthynyl-2´-désoxyuridine) est un analogue de la thymidine, incorporé à l’ADN lors de la synthèse active de l’ADN. La détection se base sur la chimie clic ; une réaction covalente entre un azide et un alcyne, catalysée par le cuivre. Dans cette application, l’alcyne se trouve dans la fraction éthynyle de l’EdU, alors que l’azoture est couplé au colorant Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 647 ou Pacific BlueTM. Les méthodes traditionnelles de cytométrie en flux sont utilisées pour déterminer le pourcentage de cellules en phase S dans la population (Fig. 1).
Conditions douces lui permettant d’être utilisé avec des anticorps et des colorants de cycle cellulaire
Les avantages du marquage à l’EdU Click-iT™ deviennent rapidement évidents lors de la réalisation du test (Fig. 2). La petite taille du colorant constitué d’azoture permet de détecter efficacement l’EdU incorporé dans des conditions douces, tandis que la fixation standard à base d’aldéhyde et la perméabilisation du détergent suffisent pour que le réactif de détection Click-iT™ puisse accéder à l’ADN. Par comparaison, les tests au BrdU exigent de dénaturer l’ADN (à l’aide de HCl, de chaleur ou de digestion avec la DNase) pour exposer le BrdU afin qu’il puisse être détecté avec un anticorps anti-BrdU. Le traitement des échantillons en vue d’un test au BrdU peut entraîner l’altération de signal de la distribution du cycle cellulaire, ainsi que la destruction des sites de reconnaissance d’antigènes lorsque la méthode HCl est utilisée. Le kit de prolifération cellulaire EdU facile d’utilisation, lui, est compatible avec les colorants du cycle cellulaire. Ce kit de test à l’EdU peut également être multiplexé avec des anticorps contre des marqueurs intracellulaires et de surface.
Protocole rapide et simple
Le protocole Click-iT™ EdU se base sur la fixation de l’aldéhyde et les étapes de perméabilisation du détergent pour le marquage immunohistochimique des anticorps, mais l’EdU est compatible avec d’autres agents de
fixation/perméabilisation, dont la saponine et le méthanol. Vous serez prêt à analyser vos données de prolifération cellulaire après seulement cinq étapes :
Obtenez des résultats précis et économiques
Grâce à l’augmentation du nombre de tests par kit, le kit de test pour cytométrie en flux Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 se veut plus économique que les tests au BrdU traditionnels et, donc, idéal pour les expériences de grande envergure.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient de l’EDU (5-éthynyl-2’ -désoxyuridine), Alexa Fluor™ 488 à l’azoture, du diméthylsulfoxyde anhydre (DMSO),™ du fixateur Click-iT,™ du tampon de perméabilisation et de lavage Click-iT à base de saponine, du sulfate de cuivre (II) et™ de l’additif tampon Click-iT EDU. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de test pour cytométrie en flux |
| Type de colorant | Alexa Fluor™ 488 |
| Emission | 488 |
| Format | Tube(s) |
| Concept écologique | Moins dangereux |
| Gamme de produits | Alexa Fluor, Click-iT |
| Quantité | 100 analyses |
| Afficher plus |