Learn More
Molecular Probes™ Test d’immunodosage par cytométrie en flux Click-iT™ Plus à l’EdU Alexa Fluor™ 488
GREENER_CHOICE
Code produit. 15267156
Click to view available options
Quantité:
100 analyses
50 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15267156
Marque: Molecular Probes™ C10632
Test d’immunodosage par cytométrie en flux Click-iT™ Plus à l’EdU Alexa Fluor™ 488
Le kit de dosage de cytométrie en flux Click-iT™ Plus à l’EdU Alexa Fluor™ 488 offre un test simplifié et plus fiable pour analyser la réplication de l’ADN dans les cellules en prolifération par rapport aux méthodes au BrdU traditionnelles. L’ADN nouvellement synthétisé est analysé avec le laser du cytomètre en flux à 488 nm. La formule Click-iT™ Plus est compatible avec les fluorophores standard, y compris les R-PE et tandems R-PE, ainsi que les protéines fluorescentes.
  • Multiplexable—compatible avec les R-PE (et tandems) et les protéines fluorescentes
  • Précis—des résultats supérieurs par rapport aux dosages BrdUr
  • Rapide—résultats en moins de 60 minutes
    Consultez le guide de sélection de tous les dosages Click-iT™ EdU et Click-iT™ Plus EdU pour la cytométrie en flux.
    Multiplexable
    La formulation Click-iT™ Plus apporte des capacités de multiplexage améliorées par rapport aux dosages de cytométrie en flux Click-iT™ à l’EdU. Les immunodosages Click-iT™ Plus à l’EdU peuvent être utilisés conjointement avec les R-PE et tandems R-PE, ainsi qu’avec les protéines fluorescentes telles que GFP et mCherry, sans perte de précision ni de vitesse par rapport au test Click-iT™ à l’EdU d’origine.
    Une méthode de pointe qui vous donne des résultats supérieurs au BrdU
    La méthode la plus précise pour analyser la prolifération consiste à mesurer directement la synthèse de l’ADN. À l’origine, ceci était effectué en incorporant des nucléosides radioactifs. Cette méthode a été remplacée par la détection à base d’anticorps de l’analogue de nucléoside, bromodésoxyuridine (BrdU). L’essai de cytométrie de flux Click-iT™ Plus EdU est une alternative innovante à l’essai BrdU. L’EdU (5-éthynyl-2´-désoxyuridine) est un analogue de la thymidine qui est incorporé à l’ADN lors de la synthèse active de l’ADN. La détection se base sur la chimie clic qui est une réaction covalente entre un azide et un alcyne catalysée par le cuivre. Dans cette application, l’alcyne se trouve dans la fraction éthynyle de l’EdU, alors que l’azide est couplé au colorant Alexa Fluor™. Les méthodes traditionnelles de cytométrie de flux sont utilisées pour déterminer le pourcentage de cellules en phase S dans la population.
    Des conditions non agressives permettent une utilisation avec les anticorps et colorants de cycle cellulaire
    La petite taille du colorant azoture permet de détecter efficacement l’EdU incorporé en utilisant des conditions douces, tandis que la fixation standard à base d’aldéhyde et la perméabilisation du détergent suffisent pour que le réactif de détection Click-iT™ Plus puisse accéder à l’ADN. Par comparaison, les essais BrdU exigent de dénaturer l’ADN (à l’aide de HCl, de chaleur ou de digestion avec DNase) pour exposer le BrdU afin qu’il puisse être détecté avec un anticorps anti-BrdU. Le traitement des échantillons en vue d’un essai BrdU peut entraîner l’altération de signal de la distribution du cycle cellulaire, ainsi que la destruction des sites de reconnaissance d’antigènes lorsque la méthode HCl est utilisée. Par comparaison, l’essai Click-iT™ Plus EdU est facile d’emploi et compatible avec les colorants de cycles cellulaires. Le dosage Click-iT™ Plus EDU peut également être multiplexé avec des anticorps contre des marqueurs de surface et intracellulaires, ainsi que des conjugués marqués par des fluorophores standard tels que les R-PE, les tandems R-PE et les protéines fluorescentes (GFP et mCherry).
    Protocole rapide et simple
    Le protocole Click-iT™ Plus EdU est basé sur la fixation de l’aldéhyde et les étapes de perméabilisation du détergent pour le marquage immunohistochimique des anticorps. Cependant, l’EdU est compatible avec d’autres agents de fixation / perméabilisation, dont la saponine et le méthanol. Vous serez prêt à analyser vos données de prolifération cellulaire après seulement cinq étapes :
    1. Traitez les cellules avec EdU.
    2. Fixez et perméabilisez les cellules.
    3. Détectez les cellules en phase S avec le cocktail de détection Click-iT™ Plus pendant 30 min.
    4. Lavez une fois.
    5. Analysez.
    Les résultats sont obtenus en seulement 60 minutes dans certains cas, mais nous recommandons 90 minutes pour toutes les applications.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Contient EdU (5-éthynyl-2’ -désoxyuridine), Alexa Fluor™ 488 à l’azoture de picolyle, diméthylsulfoxyde anhydre (DMSO), fixateur Click-iT™, tampon de perméabilisation et de lavage Click-iT™ à base de saponine, réactif de cuivre et additif tampon EdU Click-iT™
  • Stocker de 2°C à 8°C
  • À déshydrater et à tenir à l’abri de la lumière.
    Méthode de détection Fluorescence
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Type de produit Kit de test pour cytométrie en flux
    Type de colorant Alexa Fluor™ 488
    Emission 488
    Format Tube(s)
    Concept écologique Moins dangereux
    Gamme de produits Click-iT
    Quantité 50 dosages
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Afficher plus Afficher moins
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Identifiant produit
    • Click-iT Plus EdU Alexa Fluor 488 Flow Cytometry Assay Kit
    Mention d'avertissement
    • Dangers
    Catégorie de danger
    • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
    • Cancérogénicité Catégorie 1
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
    • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
    • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
    • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
    • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
    • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
    Mention de danger
    • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
    • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
    • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
    • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
    • H350-Peut provoquer le cancer.
    • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
    • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
    • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
    Conseils de prudence
    • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
    • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
    • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
    • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
    • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
    • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
    • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
    • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
    • P391-Recueillir le produit répandu.
    • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contient: 5-ethynyl-2idine, Paraformaldehyde, Sulfuric acid,copper(2+) salt