Learn More
Invitrogen™ Kits de dosage Click-iT™ Plus TUNEL pour la détection de l’apoptose in situ Code produit.: 15350244
compliance-icons
Invitrogen™ Kits de dosage Click-iT™ Plus TUNEL pour la détection de l’apoptose in situ
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7238532
Vert, Alexa Fluor™ 488, 1 kit
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Couleur:
Far-Red
Rouge
Vert
Marqueur ou colorant:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15350244
Marque: Invitrogen™ C10617
Détectez l’apoptose dans les échantillons de cellules et de tissus grâce aux kits de dosage Click-iT Plus TUNEL, qui offrent une incorporation facile des colorants et peuvent être multiplexés avec des GFP et des RFP.
Détectez un plus grand nombre de cellules apoptotiques dans les échantillons de tissus et de cellules en culture grâce au dosage Click-iT Plus TUNEL pour la détection d’apoptose in situ, qui offre des options de colorants fluorescents Alexa Fluor 488, 594 et 647. Ce kit de détection d’apoptose in situ est optimisé pour les échantillons de tissus ou de cellules. Les colorants peuvent être multiplexés avec d’autres colorants ou protéines, tels que les GFP et les RFP, et incorporés plus facilement dans des molécules complexes en raison de leur taille réduite (par rapport aux anticorps). Ce kit de dosage TUNEL est également très flexible et peut être utilisé pour tester entre 1 et 50 échantillons au cours d’une seule expérience.
Les dosages Click-iT Plus TUNEL Alexa Fluor 488, 594 et 647 pour la détection d’apoptose in situ peuvent détecter les cellules apoptotiques dans des échantillons de tissus et de cellules en culture grâce à l’incorporation d’une petite fraction de marquage hautement spécifique et d’un colorant fluorescent brillant. Après incorporation de la fraction de marquage dans les fragments d’ADN, la détection s’effectue au moyen d’une réaction “clic” catalysée à l’aide de conditions assez douces pour préserver le signal fluorescent émis des protéines vertes fluorescentes (GFP) ou protéines rouges fluorescentes (RFP).
Les autres avantages du dosage Click-iT Plus TUNEL pour la détection d’apoptose in situ sont les suivants :
• Optimisé pour la détection de cellules apoptotiques dans des échantillons de tissus ou de cellules
•Multiplexé — optimisé pour fonctionner avec des colorants fluorescents ou des protéines telles que les protéines vertes fluorescentes (GFP) et les protéines rouges fluorescentes (RFP)
• Dosage TUNEL amélioré — meilleure incorporation des marquages grâce à une petite fraction réactive
• Signal apoptotique brillant — utilise les colorants Alexa Fluor, ce qui fournit un signal fluorescent stable et non photoblanchissant
• Flexibilité — le dosage peut être configuré pour analyser entre 1 et 50 échantillons à la fois
La fragmentation de l’ADN cellulaire est une caractéristique de l’apoptose. Le dosage TUNEL est la méthode la plus employée pour détecter l’ADN fragmenté dans des échantillons de cellules apoptotiques ou de tissus. Le dosage TUNEL commence avec l’incorporation de dUTP modifié à l’extrémité 3’-OH de l’ADN fragmenté. La modification dUTP passe souvent par l’ajout d’un fluorophore. En raison de la taille du fluorophore, le dUTP modifié peut afficher des taux d’incorporation inférieurs aux prévisions, ce qui peut avoir une incidence sur la sensibilité du dosage TUNEL. En outre, de nombreux fluorophores utilisés dans les kits de dosages TUNEL actuellement disponibles souffrent de problèmes de photoblanchiment et de chevauchement spectral fluorescent, qui tous deux réduisent la sensibilité et la capacité de multiplexer le dosage.
Le dosage Click-iT Plus TUNEL a été développé pour résoudre ces problèmes. Le dosage utilise du dUTP modifié avec un groupe d’alcynes (un petit groupe fonctionnel bio-orthogonal) qui permet au nucléotide d’être plus facilement incorporé. Après incorporation, une réaction clic hautement spécifique entre le groupe des alcynes et un colorant fluorescent Alexa Fluor à l’azide de picolyle, ainsi qu’une détection ultérieure de ce colorant, résulte en un dosage sensible et spécifique pour la détection d’échantillons de cellules apoptotiques ou de tissus. Grâce à ses conditions de réaction douces, le dosage Click-iT Plus TUNEL permet le multiplexage avec des protéines ou des colorants fluorescents.
Le dosage Click-iT Plus TUNEL a été validé avec différents types de tissus fixés au formol et inclus en paraffine. Dans tous les cas, sa capacité de multiplexer avec des protéines et des colorants fluorescents a été conservée. En outre, la capacité de colorer l’actine à l’aide de la phalloïdine marquée par fluorescence a également été conservée.
Le dosage Click-iT Plus TUNEL contient tous les réactifs nécessaires à la détection des cellules apoptotiques dans des échantillons de tissus ou de cellules. Les réactifs fournis dans ce kit peuvent être utilisés pour analyser 50 échantillons et peuvent être configurés pour analyser entre 1 et 50 échantillons à la fois.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Non toxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Dosage Click-iT Plus TUNEL pour la détection d’apoptose in situ, colorant Alexa Fluor™ 488
Quantité 1 kit
Format Lamelle
Type de produit Dosage TUNEL
Excitation / émission 490/525
Nbre de réactions 50 lamelles
Couleur Vert
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Click-iT
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 488
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor™
Conditions de stockage Conserver à ≤20°C et à l’abri de la lumière.
Concept écologique Moins de risques
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2359062 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/08/2021 Code produitC10617_LITL18 PROMO,C10617
Numéro de lot2201595 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/07/2020 Code produitC10617_LITL18 PROMO,C10617
Numéro de lot2156970 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/11/2019 Code produitC10617_LITL18 PROMO,C10617
Numéro de lot2023367 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2018 Code produitC10617_LITL18 PROMO,C10617
Numéro de lot1982275 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/06/2018 Code produitC10617_LITL18 PROMO,C10617
compliance-icons
Identifiant produit
  • Click-iT Plus TUNEL Assay Kits for In Situ Apoptosis Detection
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cacodylic acid, Sulfuric acid, copper(2+) salt
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Kits de dosage Click-iT™ Plus TUNEL pour la détection de l’apoptose in situ >