Learn More
Nickel Electro™ Blocs chauffants en aluminium Clifton™
Code produit. 12729008 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité:
Articles plats
Tube à microcentrifugeuse de 2,0 ml
Tubes 50 ml
Tubes de 10 mm
Tubes de 12 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 19 mm
Tubes de 25 mm
Tubes de microcentrifugeuse de 1,5 ml
Tubes à microcentrifugeuse de 0,2 ml
Tubes à microcentrifugeuse de 0,5 ml
No. of Places:
10
12
16
18
32
54
8
Bloc solide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12729008
Marque: Nickel Electro™ DBK10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les blocs chauffants en aluminium Clifton™ Nickel Electro™ offrent une excellente conductivité thermique et sont dotés d’un large choix de blocs auxiliaires adaptés aux microtubes, tubes et flacons.
  • Blocs chauffants en aluminium offrant une excellente conductivité thermique
  • Possibilité d’installer deux blocs parmi les blocs DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 et DBK-2.0 dans le puits de chauffage des modèles BH-1/DIG et BH-1T.
  • Possibilité d’installer uniquement un bloc parmi les blocs DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 et DBK-50 dans le puits chauffant des modèles BH-1/DIG et BH-1T.
  • Large sélection de blocs auxiliaires adaptés aux microtubes, tubes et flacons
  • Compatibles avec l’outil d’extraction de blocs fourni avec les modèles BH-1T et BH-1/DIG
Spécification
Description 10 mm x 32 Hole Block
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (équipement) Tubes de 10 mm de diamètre
Capacité Tubes de 10 mm
Matériau Aluminium
No. of Places 32
Type Bloc
À utiliser avec (application) Large sélection de blocs auxiliaires adaptés aux microtubes, tubes et flacons ; Compatible avec l’outil d’extraction pour blocs fourni avec les modèles BH-1T et BH-1/DIG.
Comprend Bloc avec trous, 10 x 32 mm, 41 mm de profondeur pour chaque trou
Dimension du tube 10 x 32 mm
Hauteur (métrique) 45 mm
Profondeur (métrique) 74 mm
Profondeur (métrique) intérieure 41 mm
Diamètre (métrique) intérieur 6,5 mm
Poids (métrique) 0,83 kg