Learn More
Nickel Electro™ Blocs chauffants en aluminium Clifton™
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité:
Articles plats
Tube à microcentrifugeuse de 2,0 ml
Tubes 50 ml
Tubes de 10 mm
Tubes de 12 mm
Tubes de 16 mm
Tubes de 19 mm
Tubes de 25 mm
Tubes de microcentrifugeuse de 1,5 ml
Tubes à microcentrifugeuse de 0,2 ml
Tubes à microcentrifugeuse de 0,5 ml
No. of Places:
10
12
16
18
32
54
8
Bloc solide
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Blocs chauffants en aluminium offrant une excellente conductivité thermique
- Possibilité d’installer deux blocs parmi les blocs DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 et DBK-2.0 dans le puits de chauffage des modèles BH-1/DIG et BH-1T.
- Possibilité d’installer uniquement un bloc parmi les blocs DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 et DBK-50 dans le puits chauffant des modèles BH-1/DIG et BH-1T.
- Large sélection de blocs auxiliaires adaptés aux microtubes, tubes et flacons
- Compatibles avec l’outil d’extraction de blocs fourni avec les modèles BH-1T et BH-1/DIG
Spécification
Spécification
| Description | 10 mm x 32 Hole Block |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 10 mm de diamètre |
| Capacité | Tubes de 10 mm |
| Matériau | Aluminium |
| No. of Places | 32 |
| Type | Bloc |
| À utiliser avec (application) | Large sélection de blocs auxiliaires adaptés aux microtubes, tubes et flacons ; Compatible avec l’outil d’extraction pour blocs fourni avec les modèles BH-1T et BH-1/DIG. |
| Comprend | Bloc avec trous, 10 x 32 mm, 41 mm de profondeur pour chaque trou |
| Dimension du tube | 10 x 32 mm |
| Afficher plus |