Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Bath Lab Armor™
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Permet d’empêcher la contamination de l’eau en utilisant un milieu thermique métallique sec composé de petites billes au lieu de l’eau
- Granulés thermiquement efficaces faciles à nettoyer
- Étanche à l’humidité et aux gaz
- Excellente conductivité thermique
- Surface lisse et arrondie, presque comme un liquide
- Réduit la consommation d’eau
- Permet de se passer des racks, d’éléments flottants et des bouteilles lestées
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 4 L |
| Type | Bain Lab Armor |
| Quantité | 4 L |
| Forme | Rond |