Learn More
Nickel Electro™ Fluide caloporteur Clifton™
Code produit. 12729735 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
5 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12729735
Marque: Nickel Electro™ LB2.5
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réduisez la croissance d’algues et évitez la corrosion, ce qui peut endommager les pompes internes. Le fluide caloporteur Nickel Electro™ protège contre la congélation dans les bains de refroidissement.
  • Exempts de CFC
  • Convient aux températures allant de -15°C à 90°C
  • Non toxique
  • Non inflammable
Spécification
Capacité (métrique) 2,5 L
Gamme de températures –15deg;C à +90deg;C
Type Fluide caloporteur
Type de fourniture de liquide Thermofluide
Point de congélation 21deg;C
Quantité 2,5 L