Learn More
Nickel Electro™ Panier en acier inox Clifton™
Code produit. 13101303 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensions (L x l x H):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13101303
Marque: Nickel Electro™ BSK14
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Complétez votre bain à ultrasons avec un panier en acier inox. Le panier en acier inox Nickel Electro™ Clifton™ est fabriqué en acier inox durable de haute qualité.
  • Haute qualité
  • Durable
  • Acier inox
  • À utiliser avec un bain à ultrasons
  • Muni de poignées latérales de levage
Spécification
Type Panier
Capacité (métrique) 14 L
Profondeur (métrique) 260 mm
À utiliser avec (application) Pour bain à ultrasons
Hauteur (métrique) 95 mm
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 1,25 kg
Largeur (métrique) 241 mm
Dimensions (L x l x H) 241 x 260 x 95 mm