Learn More
Nickel Electro™ Panier en acier inox Clifton™
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
3 L
4 L
6 L
8 L
12 L
14 L
22 L
Dimensions (L x l x H):
177 x 73 x 30 mm
198 x 106 x 50 mm
241 x 260 x 95 mm
250 x 115 x 75 mm
212 x 185 x 110 mm
228 x 107 x 110 mm
250 x 190 x 115 mm
410 x 246 x 110 mm
455 x 250 x 115 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Haute qualité
- Durable
- Acier inox
- À utiliser avec un bain à ultrasons
- Muni de poignées latérales de levage
Spécification
Spécification
| Type | Panier |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Profondeur (métrique) | 73 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour bain à ultrasons |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Largeur (métrique) | 177 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 177 x 73 x 30 mm |