Learn More
Nickel Electro™ Couvercle plat en acier inoxydable Clifton™
Code produit. 12788898
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bains de 14 L (NE1BD-18 W, NE1BD-14, NE1D-14, NE3-14 DT, NE2-5 D, NE1B-18 W, NE1B-14, NE2-14 D, NE1-14)
Bains de 14 L (NE4-14 HT, NE4-14 D, NE4-14 T, NE4-14 P)
Bains de 22 et 28 L (NE4-28 T, NE4-22 HT, NE4-28 P, NE4-22 T, NE4-22 P, NE4-28 D, NE4-22 D)
Bains de 22 L (NE2-28 D, NE1-28, NE2D-8/22, NE1D-22, NE3-28 DT, NE1BD-28, NE1-22, NE2-22 D, NE1B-28, NE2-9 D, NE1-9)
Bains de 2 L et 4 L (NE3-4 DT, NE2D-4/4, NE1D-4, NE1-4, NE1D-2/2/2, NE1-4/4/4, NE2-4 D, NE1-2/2/2, NE2D-4/8, NE1D-4/4/4, NE2-2 D)
Bains de 8 L (NE3-8 DT, NE1D-8, NE2D-8/22, NE2-10 D, NE1-8, NE2D-4/8, NE2-8 D)
Bains de 8 L (NE4-8 T, NE4-8 D, NE4-8 P, NE4-8 HT)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12788898
Marque: Nickel Electro™ LD48
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maintenez une température de bain stable et minimisez l’évaporation grâce à un couvercle en acier inoxydable. Le couvercle plat en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ minimise les pertes de chaleur et l’évaporation.
  • Acier inox
  • Isolé
  • Minimise les pertes de chaleur
  • Réduit l’évaporation
  • Contribue à maintenir la température du bain
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bains de 8 L (NE4-8 T, NE4-8 D, NE4-8 P, NE4-8 HT)
Matériau Acier inoxydable