Learn More
Memmert™ Enceinte climatique ICH avec éclairage
Idéal pour tests de stabilité conformément aux directives CIH Q1B, option 2 (photostabilité).
11535.00€ - 22330.00€
Spécification
Précision | 0,1°C |
---|---|
Types d’alarme | Sonore et visuelle |
Certifications/Conformité | CE |
Compresseur | Oui |
Type de contrôleur | TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13447689
|
Memmert™
ICH110L |
108 l |
11535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13467689
|
Memmert™
ICH260L |
256 l |
17305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13497689
|
Memmert™
ICH750L |
749 l |
22330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Précise, homogène et puissante - ces trois mots décrivent l'enceinte climatique ICH L de Memmert avec unité d'illumination.
- Tailles des modèles : 110, 260, 750
- Plage de réglage de la température : 0°C à +60°C
- Plage de réglage l'humidité : 10 à 80% rh
- Unité d'éclairage pour les tests conformément aux directives ICH Q1B, option 2 (photostabilité) : lampes fluorescentes avec lumière blanche froide et lampes UV dans la gamme spectrale
- Module d'éclairage composé de 3 lampes fluorescentes avec lumière blanche froide (illuminant normalisé D65, 6 500 K), ainsi que de 2 lampes avec rayonnement UV d'une gamme spectrale de 320 à 400 nm
- Convection: La circulation d'air forcée (réglable par paliers de 10 %) garantit une répartition particulièrement homogène de la température.
- Système de contrôle thermique du manteau pour une distribution optimale de la température
- Version de modèle : TwinDISPLAY (commande intuitive)
- Technologie de compresseur puissante avec des temps de récupération rapides après l'ouverture de la porte
- Système de chauffage/refroidissement éco-énergétique sans CFC (réfrigérant R134a)
- Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage 2 points
L'enceinte climatique ICH L avec l'unité d'éclairage ne laisse rien à désirer en matière de précision pour les tests de stabilité et offre une homogénéité inégalée de la température et de l'humidité. Grâce à l'unité d'éclairage programmable individuellement au moyen d'un contrôleur, l'ICH L peut être utilisée de manière flexible selon les besoins.
Toutes les enceintes climatiques ICH L de Memmert seront fournies avec un TwinDISPLAY.
La version TwinDISPLAY offre un maximum de commodité pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la commodité et la sécurité requises. Grâce à la commande intuitive et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.
Spécification
0,1°C | |
CE | |
TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
Circulation d’air forcé | |
Acier inoxydable | |
10 à 80 % d'humidité relative | |
Chambre climatique | |
Chimie analytique, fabrication, microbiologie, chimie de recherche, contrôle de la température, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, exploitation minière | |
1 % | |
10 à 80 | |
Éclairage : 2 éclairages fluorescents avec lampes UV (plage spectrale de 315 à 400 nm), 4 éclairages fluorescents à lumière blanche froide (illuminant normalisé D65, 6,5 K) | |
Diamètre libre de 40 mm | |
Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB | |
1 de chaque | |
Résolution de l’affichage 0,1 % | |
Acier inoxydable | |
Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
2 Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours | |
230 V, 50/60 Hz | |
50 / 60 Hz |
Sonore et visuelle | |
Oui | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Unité d’éclairage | |
Câble secteur avec fiche (type allemand) | |
0°C à +60°C | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Acier inoxydable | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique | |
2 | |
Chambre climatique | |
Limiteur de température mécanique TB, classe de protection 1 conforme DIN 12880 pour arrêter le chauffage à environ 10°C au-dessus de la température nominale ; dispositif de sécurité TWW de contrôle de température insuffisante et de surchauffe, classe de protection 3.3 ou dispositif de sécurité TWB à limitation de température réglable, classe de protection 2, sélectionnables sur l’écran | |
R134a | |
Capteur de température 2 capteurs Pt100 DIN de classe A | |
Les appareils doivent être transportés verticalement | |
0,1°C | |
± 0,1°C | |
3 ans | |
115/230 V |