Learn More
Memmert™ Chambre climatique ICH
Code produit. p-7238134 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
108 l
256 l
749 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13406606
Marque: Memmert™ ICH110
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéale pour les tests de stabilité conformément aux normes ICH, WHO, EMA, ASEAN, GMP, GLP et GCCP.
Précise, homogène et puissante : autant de caractéristiques qui décrivent la chambre climatique ICH Memmert avec technologie de compresseur.
  • Tailles des modèles : 110, 260, 750
  • Plage de réglage de la température : -10°C à +60°C
  • Plage de réglage de l’humidité : 10 à 80 % HR
  • Convection : La circulation d’air forcée à moteur (réglable par incréments de 10 %) garantit une répartition de la température particulièrement homogène
  • Système de chauffage à chemise d’air pour un chauffage léger intégral
  • Variante modèle : TwinDISPLAY (contrôle intuitif)
  • Puissante technologie de compresseur avec des temps de récupération rapides après ouverture de la porte
  • Utilisation économe en énergie du système de refroidissement / chauffage sans CFC (réfrigérant R134a)
  • Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points
La chambre climatique ICH offre une homogénéité inégalée de la température et de l’humidité, sans compromis sur la protection des échantillons et le contrôle précis de la température.
Toutes les chambres climatiques ICH Memmert sont fournies avec un TwinDISPLAY.
Le TwinDISPLAY est particulièrement pratique pour les processus complexes. Si l’application nécessite une précision et une fiabilité exceptionnelles associées à un fonctionnement intuitif et une protection double contre la surchauffe, y compris une alarme visuelle, les modèles TwinDISPLAY offrent la fonctionnalité, la praticité et la sécurité requises. Grâce au contrôle intuitif et au logiciel d’enregistrement AtmoCONTROL, même les processus complexes peuvent être programmés rapidement et facilement. La protection multiple contre la surchauffe, les alarmes visuelles et sonores ainsi que l’envoi d’un message d’alarme automatique à une ou plusieurs adresses e-mail libéreront du temps pour les choses essentielles.
Spécification
Précision 0,1°C
Types d’alarme Sonores et visuelles
Capacité (métrique) d’étagère 20 kg
Certifications/Conformité CE
Compresseur Oui
Type de contrôleur TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Capacité (métrique) 108 l
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Convection Type Forcé
Éclairage Unité d’éclairage en option
Matériau Acier inoxydable
Nbre d’étagères 5
Type de bouchon Câble secteur avec fiche (type allemand)
Humidité relative 10 à 80 %
Plage de températures (métrique) –10 à 60°C
Type Chambre climatique
Affichage 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Modèle de porte Porte entièrement isolée en acier inoxydable
À utiliser avec (application) Chimie analytique, fabrication, microbiologie, chimie de recherche, contrôle de la température, aliments et boissons, produits pharmaceutiques, exploitation minière
Matériau de la monture Acier inoxydable
Justesse de l’humidité 1 %
Affichage de l’humidité 2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY)
Plage d’humidité 10 à 80
Source d’humidité Approvisionnement d’humidité avec l’eau distillée du réservoir externe par une pompe à amorçage automatique
Isolation Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
Capacité de charge (métrique) 150 kg
Modèle ICH110
Nbre de portes 1
Nbre de grilles 2
Taille du port Diamètre libre de 40 mm
Gamme de produits Chambre climatique
Programmabilité Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
Type de protection Limiteur de température mécanique TB, classe de protection 1 conforme DIN 12880 pour arrêter le chauffage à environ 10°C au-dessus de la température nominale ; dispositif de sécurité TWW de contrôle de température insuffisante et de surchauffe, classe de protection 3.3 ou dispositif de sécurité TWB à limitation de température réglable, classe de protection 2, sélectionnables sur l’écran
Quantité 1 de chaque
Réfrigérant R134a
Résolution Résolution de l’affichage 0,1 %
Types de capteur Capteur de température 2 capteurs Pt100 DIN de classe A
Matériau de l’étagère Acier inoxydable
Conditions d’expédition Les appareils doivent être transportés verticalement
Régulation de la température Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif
Résolution de la température 0,1°C
Capteur 2 Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils
Stabilité de la température ± 0,1°C
Minuteur Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
Garantie 3 ans
Dimensions (P x l x H) intérieures 400 x 560 x 480 mm
Longueur (métrique) 585 mm
Longueur (métrique) intérieure 400 mm
Largeur (métrique) 745 mm
Largeur (métrique) intérieure 560 mm
Hauteur (métrique) 1233 mm
Hauteur (métrique) intérieure 480 mm
Profondeur (métrique) 585 mm
Profondeur (métrique) intérieure 400 mm
Poids à l’expédition (métrique) 127 kg
Poids (métrique) 109 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Puissance 1,35 kW
Fréquence 50 / 60 Hz