Learn More
Chlorhydrate de palmitate de clindamycine, LoGiCal
Code produit 30462223
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462223 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462223 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1989.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clindamycin Palmitate Hydrochloride
CAS 25507-04-4
Noms d’analytes ou de composants Clindamycin Palmitate Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C34 H63 Cl N2 O6 S . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Clindamycin Palmitate Hydrochloride, Cleocin Pediatric, Clindamycin 2-palmitate hydrochloride, Clindamycin palmitate hydrochloride, L-threo-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, 2-hexadecanoate, monohydrochloride, L-threo-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-,2-palmitate, monohydrochloride, trans-alpha-, L-threo-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, 2-hexadecanoate, monohydrochloride, (2S-trans)-, Palmitic acid, 2-ester with methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(trans-1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C34H63ClN2O6S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-30(40)29(39)31(43-34(32)44-5)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+;/m0./s1
Type de solution Neat
SMILES Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1SC)[C@H](NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)[C@H](C)Cl
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-chloro-1-[[(2S,4R)-1-méthyl-4-propylpyrrolidine-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-méthylsulfanyloxan-3-yl] hexadécanoate;chlorhydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 699.85
Quantité 10 mg
Poids de la formule 698.3862 g/mol