Learn More
Bryson Packaging™ Rouleaux de film alimentaire
Adaptés au scellage de récipients de laboratoire tels que les flacons, béchers, bouteilles, tubes et autres. Les rouleaux de film alimentaire Bryson Packaging™ sont fournis dans des boîtes avec un bord tranchant.
40.07€ - 57.24€
Spécification
Applications | Adaptés au scellage de récipients de laboratoire, comme les flacons, béchers, bouteilles, tubes et à la surgélation |
---|---|
Type de produit | Film |
Matériau | Polychlorure de vinyle |
Épaisseur | 50um |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12338039
|
Bryson Packaging™
SEL-360-010K |
300 mm |
40.07€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12348039
|
Bryson Packaging™
SEL-360-020H |
450 mm |
57.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En film PVC extrudé, épaisseur : 50 μm
- Conviennent à une utilisation dans les surgélateurs
- Étirables des deux côtés
- Résistants aux staphylocoques
- Destruction thermique à 125°C
Spécification
Adaptés au scellage de récipients de laboratoire, comme les flacons, béchers, bouteilles, tubes et à la surgélation | |
Film | |
Polychlorure de vinyle | |
50um |