Learn More
Clioquinol, MedChemExpress
Code produit. 16468707
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16468707
Marque: Medchem Express HY14603
MedChemExpress Clioquinol (Iodochlorhydroxyquin) is a topical antifungal agent with anticancer activity. Clioquinol acts as an oral antimicrobial agent for the research of diarrhea and skin infections. Antibiotic.
Clioquinol (Iodochlorhydroxyquin) is a topical antifungal agent with anticancer activity. Clioquinol acts as an oral antimicrobial agent for the research of diarrhea and skin infections. Antibiotic.
Spécification
Nom chimique ou matériau Clioquinol
Forme physique Solid
CAS 130-26-7
Couleur Brownish Yellow
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H5ClINO
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Iodochlorhydroxyquin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 53.33 mg/mL (174.57 mM)
SMILES ClC1=C(C=CC=N2)C2=C(O)C(I)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 305.5
Poids de la formule 305.5
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.