missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clioquinol, MedChemExpress

Code produit. p-200095992
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16468707

Marque: Medchem Express HY14603

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Clioquinol (Iodochlorhydroxyquin) is a topical antifungal agent with anticancer activity. Clioquinol acts as an oral antimicrobial agent for the research of diarrhea and skin infections. Antibiotic.

Clioquinol (Iodochlorhydroxyquin) is a topical antifungal agent with anticancer activity. Clioquinol acts as an oral antimicrobial agent for the research of diarrhea and skin infections. Antibiotic.

Spécification

Nom chimique ou matériau Clioquinol
Forme physique Solid
CAS 130-26-7
Couleur Brownish Yellow
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H5ClINO
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Iodochlorhydroxyquin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 53.33 mg/mL (174.57 mM)
SMILES ClC1=C(C=CC=N2)C2=C(O)C(I)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 305.5
Poids de la formule 305.5
Pourcentage de pureté 98.04%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis