Learn More
Memmert™ Clip for 100 mL Flask
Code produit. 17160365 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17160365
Marque: Memmert™ WTB35B02692
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Clip for 100 mL flask (12 flasks max.)
  • Accessoires
  • Flacons max. voir croquis, sur demande
Spécification
À utiliser avec (équipement) WTB35
Type Clip pour flacon de 100 ml