Learn More
Memmert™ Clip pour flacon de 300 ml
Code produit. 17170305 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17170305
Marque: Memmert™ WTB15B02694
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Clip for 300 mL flask (14 flasks max.)
  • Accessoires
  • Flacons max. voir croquis, sur demande
Spécification
À utiliser avec (équipement) WTB15
Type Clip pour flacon de 300 ml