Learn More
Tenak™ Support d’étiquette à clipser
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Dimensions:
1 de chaque
10 / boîte
20 / boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
Description
- Peut être utilisé pour les racks pour les congélateurs verticaux et les congélateurs-coffres
- Universel et pouvant être utilisé pour les racks les plus couramment vendus en acier inox et en aluminium avec une épaisseur de matériau jusqu’à 1,5 mm
- Équipé d’un dispositif de levage handel qui facilite la prise en main du rack handel (fonctionne avec les racks TENAK)
- Les étiquettes ne sont pas incluses
- Facile à installer - Il suffit de le clipser sur le rack et de le fixer avec un raccord
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Racks pour congélateurs verticaux et congélateurs-coffres |
| Dimensions | 10 / boîte |
| Type | Support d’étiquette à clipser |