Learn More
Novus Biologicals™ CLIP4 Overexpression Lysate
Code produit 18058639 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18058639 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18058639 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP206300
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The CLIP4 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_78968. The protein contains a C-terminal DDK tag.
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens CLIP4, mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Usage exclusivement réservé à la recherche