Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
GREENER_CHOICE
Code produit. 13246259
Click to view available options
Volume (métrique):
12,5 μl
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Rack
Recharge
Type de pointe:
Faible rétention
Version longue
Version longue, Faible rétention
Étalon
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. 13246259
Marque: Thermo Scientific™ 94410510
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez une étanchéité sûre pour chaque échantillon, grâce à ces cônes de pipettes. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Une étanchéité garantie grâce à une conception de verrouillage innovante
  • Les cônes pour pipettes ClipTip sont munis de 'clips', qui assurent une fixation par verrouillage pour une étanchéité parfaite. Lorsque les cônes ClipTip sont en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber, quelle que soit la pression exercée lors la mise en place. La prise des cônes ClipTip exige une pression très réduite. Il n’est pas nécessaire de forcer pour les fixer sur la pipette.
Faible rétention
  • Chaque cône ClipTip est à faible rétention pour une distribution totale de l'échantillon.
Qualité prouvée
  • Les cônes sont certifiés sans contamination par RNase, DNase, ADN, ATP ni endotoxines.
Respect de l'environnement
  • Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30% de plastique en moins.
Gamme polyvalente
  • Choix de cinq modèles: 20, 50, 200, 300 et 1000μl
Traçabilité
  • Chaque plateau de cônes comporte des informations de lot et de volume. Un code couleur permet d’associer facilement la pipette F1-ClipTip au bon rack de cônes ClipTip.
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ClipTip 300, sans filtre, non stérile, Rack
Volume (métrique) 300 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,48 in
Longueur (métrique) 6,3 cm
Format Rack
Type de pointe Faible rétention
Conditionnement 10 x 96 pointes / rack
Code couleur Orange
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Gamme de produits ClipTip
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.