Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ClipTip™
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Une technologie de verrouillage innovante et unique assure une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes.
Marque: Thermo Scientific™ 94410043
61.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.38180kg
Description
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Caractéristiques :
- Les pointes de pipettes ClipTip sont dotées de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
- Chaque fois que des pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont verrouillées et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
- Cône ClipTip qui se clipse fermement sur la pipette F1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à marteler les cônes sur votre pipette
Faible rétention
- Chaque cône de pipette ClipTip est à faible rétention pour une récupération optimale de l’échantillon
Qualité éprouvée
- Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
- Système de recharge ClipTip qui utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
- Cinq tailles au choix : 20, 50, 200, 300 et 1 000 μl
Traçabilité immédiate
- Chaque insert de pointe possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur du bouchon du piston de la pipette F1-ClipTip à l’insert de rack de pointes de pipettes ClipTip correspondant
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Prestations de service
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
ClipTip 12,5, stérile | |
Sans filtre | |
Non autoclavable | |
3,0 cm | |
Étalon | |
Rose | |
ClipTip™ |
12,5 μl | |
Stérile | |
1,18 in | |
Rack | |
10 x 96 pointes / rack | |
Thermo Scientific™ E1-ClipTip™, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ | |
Stérile et prêts pour la PCR |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.