Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15902021
Click to view available options
Volume (métrique):
12,5 μl
20 μl
50 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1250 μl
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Rack
Recharge
Type de pointe:
Faible rétention
Version longue
Version longue, Faible rétention
Étalon
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. 15902021
Marque: Thermo Scientific™ 94410617
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez une étanchéité sûre pour chaque échantillon, grâce à ces cônes de pipettes. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Caractéristiques principales :
  • Les cônes de pipette ClipTip sont dotés de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
  • Chaque fois que des pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont verrouillées et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
  • Les cônes de pipette ClipTip se clipsent fermement sur les pipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à marteler les cônes sur votre pipette
Faible rétention
  • La technologie à faible rétention minimise la rétention de liquide et permet une récupération maximale des échantillons. Cônes disponibles aux formats ClipTip 20-1250 96.
Qualité éprouvée
  • Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
  • Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
  • Volumes au format 96 : 12,5, 20, 50, 200, 300, 1 000 et 1 250 μL
  • Volumes au format 384 : 12,5, 30 et 125 μl
  • Cônes longs disponibles pour les volumes de 12,5 et 300 µl permettant une meilleure portée avec certains consommables de laboratoire
Traçabilité immédiate
  • Chaque insert de cônes porte des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur des pipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip à l’insert de portoir pour cônes de pipettes ClipTip correspondant
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ClipTip 300 Ext, sans filtre, non stérile, rechargeable
Volume (métrique) 300 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Longueur (impériale) 3,94 in
Longueur (métrique) 10 cm
Format Recharge
Type de pointe Version longue, Faible rétention
Conditionnement 10 x 96 pointes / insert (tour de recharge)
Code couleur Orange
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Gamme de produits ClipTip
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.