Learn More
Chlorhydrate de clobenzorex, Mikromol™
Description
Chlorhydrate de clobenzorex
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Clobenzorex Hydrochloride |
| CAS | 5843-53-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Clobenzorex Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H18 Cl N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Clobenzorex Hydrochloride, Asenlix, Ba 7205, Dinintel, Rexigen, SD 271-12, Benzeneethanamine, N-[(2-chlorophenyl)methyl]-alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), (+)-, Benzeneethanamine, N-[(2-chlorophenyl)methyl]-alpha-methyl-, hydrochloride, (+)- (9CI), Phenethylamine, N-(o-chlorobenzyl)-alpha-methyl-, hydrochloride, (+)- (8CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H18ClN.ClH/c1-13(11-14-7-3-2-4-8-14)18-12-15-9-5-6-10-16(15)17;/h2-10,13,18H,11-12H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(Cc1ccccc1)NCc2ccccc2Cl |
| Nom IUPAC | N-[(2-chlorophényl)méthyl]-1-phénylpropan-2-amine ;chlorhydrate |
| Afficher plus |