Learn More
Clofarabine, Mikromol™
Code produit 18043950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18043950 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18043950 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3521.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Clofarabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Clofarabine
CAS 123318-82-1
Noms d’analytes ou de composants Clofarabine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H11 Cl F N5 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Clofarabine, Clofarex, Clolar, Evoltra, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine, 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-beta-D-arabinofuranosyl)adenine
Formule InChI InChI=1S/C10H11ClFN5O3/c11-10-15-7(13)5-8(16-10)17(2-14-5)9-4(12)6(19)3(1-18)20-9/h2-4,6,9,18-19H,1H2,(H2,13,15,16)/t3-,4+,6-,9-/m1/s1
SMILES Nc1nc(Cl)nc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3F
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurine-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 303.68
Quantité 250 mg
Poids de la formule 303,0534 g/mol